CAS RN 633283-39-3
IUPAC Nombre:
3-amino-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Sinónimos:
3-amino-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Peso molecular (g/mol):
345.85
Fórmula molecular:
C17H16ClN3OS
InChi Key:
FPRULFHDSFKYBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(C)=C2C(N)=C(SC2=N1)C(=O)NCC1=CC=C(Cl)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ VU 10010
CAS: 633283-39-3 Fórmula molecular: C17H16ClN3OS