accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 63148-56-1

IUPAC Nombre: methyl(3,3,3-trifluoropropyl)silanone
Sinónimos: methyl(3,3,3-trifluoropropyl)silanone
Peso molecular (g/mol): 156.18
Fórmula molecular: C4H7F3OSi
InChi Key: CUMCLKHSZZGALD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)