accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COH3CN

CAS RN 63071-03-4

IUPAC Nombre: 2-methoxy-6-methylpyridine
Sinónimos: 2-methoxy-6-methylpyridine
Peso molecular (g/mol): 123.16
Fórmula molecular: C7H9NO
InChi Key: WIMNZMOEBDPZTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(C)=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados