CAS RN 62935-72-2
IUPAC Nombre:
2-(7-methoxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid
Sinónimos:
(7-methoxy-2-oxochromen-4-yl)acetic acid
Peso molecular (g/mol):
234.21
Fórmula molecular:
C12H10O5
InChi Key:
ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C2C(CC(O)=O)=CC(=O)OC2=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 7-metoxicoumarina-4-acético, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 62935-72-2 Fórmula molecular: C12H10O5 Peso molecular (g/mol): 234.21 Número MDL: MFCD00009774 Clave InChI: ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 7-methoxycoumarin-4-acetic acid,2-7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid,7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid,7-methoxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid,2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-methoxy-2-oxo,2-7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid,7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl-acetic acid,7-methoxycoumarin-4-yl acetic acid,7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid,mca-oh PubChem CID: 342221 ChEBI: CHEBI:51666 Nombre IUPAC: ácido 2-(7-metoxi-2-oxochromen-4-il)acético SMILES: COC1=CC=C2C(CC(O)=O)=CC(=O)OC2=C1