accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2O

CAS RN 629-54-9

IUPAC Nombre: hexadecanamide
Sinónimos: cetamide
Peso molecular (g/mol): 255.45
Fórmula molecular: C16H33NO
InChi Key: HSEMFIZWXHQJAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados