CAS RN 628-66-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3-Diacetoxipropano, TRC
CAS: 628-66-0 Fórmula molecular: C7H12O4 Peso molecular (g/mol): 160.17 Nombre IUPAC: 3-acetiloxipropil acetato SMILES: CC(=O)OCCCOC(=O)C