accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6267-02-3

IUPAC Nombre: 9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine
Sinónimos: 9,9-dimethyl-10H-acridine
Peso molecular (g/mol): 209.29
Fórmula molecular: C15H15N
InChi Key: JSEQNGYLWKBMJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)C2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados