CAS RN 62285-98-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Bromuro de [(2E,4E)-3-metil-5-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4-pentadien-1-il]trifenil-fosfonio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Bromuro de [(2E,4E)-3-metil-5-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4-pentadien-1-il]trifenil-fosfonio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.