CAS RN 622-15-1
IUPAC Nombre:
N,N'-diphenylmethanimidamide
Sinónimos:
N,N'-diphenylmethanimidamide
Peso molecular (g/mol):
196.25
Fórmula molecular:
C13H12N2
InChi Key:
ZQUVDXMUKIVNOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
N(C=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
N,N'-Difenilformamidina, TRC
CAS: 622-15-1 Fórmula molecular: C13H12N2 Peso molecular (g/mol): 196.25 Sinónimo: N,N'-Diphenylmethanimidamide,1,3-Diphenyl-1,3-diaza-1-propene,Diphenylformamidine SMILES: N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2