CAS RN 62140-67-4
IUPAC Nombre:
methyl 5-(ethanesulfonyl)-2-methoxybenzoate
Sinónimos:
methyl 5-(ethanesulfonyl)-2-methoxybenzoate
Peso molecular (g/mol):
258.29
Fórmula molecular:
C11H14O5S
InChi Key:
UUARTHQJSZTOEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCS(=O)(=O)C1=CC=C(OC)C(=C1)C(=O)OC
1
–
3
de
3
resultados
1
5-(etilsulfonil)-2-metoxibenzoato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-(etilsulfonil)-2-metoxibenzoato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5-(etilsulfonil)-2-metoxibenzoato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.