CAS RN 62094-95-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(Z)-4-((5-Hidroxi-3-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-il)imino)-3-metil-1-fenil-1H-pirazol-5(4H)-uno, TRC
CAS: 62094-95-5 Fórmula molecular: C20H17N5O2 Peso molecular (g/mol): 359.38 Sinónimo: (4Z)-2,4-Dihydro-4-[(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)imino]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one Nombre IUPAC: (4Z)-5-metil-4-[(3-metil-5-oxo-1-fenil-4H-pirazol-4-il)imino]-2-fenilpirazol-3-una SMILES: CC1=NN(C(=O)C1\N=C/2\C(=NN(C2=O)c3ccccc3)C)c4ccccc4