CAS RN 62013-83-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(6alfa,11beta,16alfa)-6,9-Difluoro-11,21-dihidroxi-21-metoxi-16,17-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(6Alfa,11Beta,16Alfa)-6,9-Difluoro-11,21-dihidroxi-21-metoxi-16,17-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(6Alfa,11Beta,16Alfa)-6,9-Difluoro-11,21-dihidroxi-21-metoxi-16,17-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.