accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3C(R)ClCl(R)OOO

CAS RN 61949-76-6

IUPAC Nombre: (3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Sinónimos: acticin ecsumin cis-(1rs)-permethrin bematin 987 dragon (1R-trans)-permethrin efmethrin permethrin, (1S-cis)- ipitox (1s-cis)-isomer permethrin
Peso molecular (g/mol): 391.29
Fórmula molecular: C21H20Cl2O3
InChi Key: RLLPVAHGXHCWKJ-HKUYNNGSSA-N
SMILES: CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados