CAS RN 61601-78-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-N'-Nitrosonornicotina, TRC
CAS: 61601-78-3 Fórmula molecular: C9H11N3O Peso molecular (g/mol): 177.2 Sinónimo: 3-[(2R)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine,(R)-3-(1-Nitroso-2-pyrrolidinyl)pyridine SMILES: [H][C@]1(C2=CC=CN=C2)CCCN1N=O