CAS RN 61397-58-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
cis-2-(2,4-Diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-metanol, TRC
CAS: 61397-58-8 Fórmula molecular: C14 H14 Cl2 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 329.18 Sinónimo: (2R,4S)-rel-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol,1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-, cis-,rel-(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol,[(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-Himidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol Nombre IUPAC: ((2RS,4SR)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1-Himidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-il)metanol SMILES: OC[C@H]1CO[C@@](Cn2ccnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl