CAS RN 60594-55-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(+/-)-Beta-Hidrastina, TRC
CAS: 60594-55-0 Fórmula molecular: C21H21NO6 Peso molecular (g/mol): 383.39 Sinónimo: (3S)-rel-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone,(+/-)-Hydrastine SMILES: CN1CCC2=CC3=C(C=C2[C@@H]1[C@@H]4C5=C(C(=C(C=C5)OC)OC)C(=O)O4)OCO3