CAS RN 60299-43-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Desoxi-D-xilulosa (Solución acuosa, 1 M), TRC
CAS: 60299-43-6 Fórmula molecular: C5H10O4 Peso molecular (g/mol): 134.13 Sinónimo: 1-Deoxy-D-threo-2-pentulose,1-Deoxy-D-threo-pentulose,1-Deoxy-D-xylulose,D-1-Deoxyxylulose Nombre IUPAC: (3S,4R)-3,4,5-trihidroxipentano-2-uno SMILES: CC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO