accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONOO

CAS RN 602-38-0

IUPAC Nombre: 1,8-dinitronaphthalene
Sinónimos: 1,8-dinitronaphthalene
Peso molecular (g/mol): 218.17
Fórmula molecular: C10H6N2O4
InChi Key: AVCSMMMOCOTIHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=CC=CC(=C12)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados