CAS RN 6006-06-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Omega-Tridecenoico, TRC
CAS: 6006-06-0 Fórmula molecular: C13H24O2 Peso molecular (g/mol): 212.33 Sinónimo: (10-Undecenyl)acetic Acid SMILES: OC(=O)CCCCCCCCCCC=C