CAS RN 6000-00-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil trans-4-Bromo-2-butenato (>85%), TRC
CAS: 6000-00-6 Fórmula molecular: C5H7BrO2 Peso molecular (g/mol): 179.01 Sinónimo: (E)-4-Bromo-2-butenoic Acid Methyl Ester,(E)-4-Bromo-crotonic Acid Methyl Ester,(2E)-4-Bromo-2-butenoic Acid Methyl Ester,(E)-4-Bromobut-2-enoic Acid Methyl Ester,(E)-Methyl 4-Bromobut-2-enoate,(E)-Methyl 4-Bromocrotonate,Methyl (E)-4-Bromo-2-butenoate,Methyl (E)-4-Bromocrotonate,Methyl trans-4-Bromocrotonate,trans-4-Bromobut-2-enoic Acid Methyl Ester Nombre IUPAC: (E)-4-bromobut-2-enoato de metilo SMILES: O=C(OC)/C=C/CBr