CAS RN 59694-35-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido 5-acetamino-4-hidroxi-2-(4-nitro-fenoxi)-6-(1,2,3-trihidroxi-propil)-tetrahidro-piran-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido 5-acetamino-4-hidroxi-2-(4-nitro-fenoxi)-6-(1,2,3-trihidroxi-propil)-tetrahidro-piran-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido 5-acetamino-4-hidroxi-2-(4-nitro-fenoxi)-6-(1,2,3-trihidroxi-propil)-tetrahidro-piran-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.