accessibility menu, dialog, popup

UserName

Cl2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 59502-05-5

IUPAC Nombre: 1-[chloro(²H₂)methyl](²H₅)benzene
Sinónimos: 1-[chloro(²H₂)methyl](²H₅)benzene
Peso molecular (g/mol): 133.63
Fórmula molecular: C7H7Cl
InChi Key: KCXMKQUNVWSEMD-XZJKGWKKSA-N
SMILES: [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados