accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrBrOOCH2BrBr

CAS RN 59447-55-1

IUPAC Nombre: (2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl prop-2-enoate
Sinónimos: (2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl prop-2-enoate
Peso molecular (g/mol): 556.67
Fórmula molecular: C10H5Br5O2
InChi Key: GRKDVZMVHOLESV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=C(Br)C(Br)=C(COC(=O)C=C)C(Br)=C1Br
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados