CAS RN 59274-67-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Desoxicólico 3-O-Beta-D-Glucurónido Sal Sódica, TRC
CAS: 59274-67-8 Fórmula molecular: C30H46Na2O10 Peso molecular (g/mol): 612.66 Sinónimo: (3α,5β,12α)-23-Carboxy-12-hydroxy-24-norcholan-3-yl-β-D-glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt; SMILES: C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCC(O[Na])=O)C)([H])C3CC[C@]4([H])C[C@H](O[C@@H]5O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H]1O