accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONNH2NBr

CAS RN 5900-13-0

IUPAC Nombre: 5-bromo-3-methoxypyrazin-2-amine
Sinónimos: 5-bromo-3-methoxypyrazin-2-amine
Peso molecular (g/mol): 204.03
Fórmula molecular: C5H6BrN3O
InChi Key: QDFJJHGAODFQMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=NC(Br)=CN=C1N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados