CAS RN 58629-87-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido fluoromalonaldehidico (>85%), TRC
CAS: 58629-87-1 Fórmula molecular: C3 H3 F O3 Peso molecular (g/mol): 106.052 Sinónimo: 2-Fluoro-3-oxopropanoic Acid Nombre IUPAC: Ácido 2-fluoro-3-oxo-propanoico SMILES: OC(=O)C(F)C=O