CAS RN 58562-33-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Metoxi estrona, TRC
CAS: 58562-33-7 Fórmula molecular: C19 H24 O3 Peso molecular (g/mol): 300.39 Sinónimo: Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-hydroxy-4-methoxy-,Estrone, 4-methoxy- (6CI),3-Hydroxy-4-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one,4-Methoxyestrone Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-4-metoxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantran-17-one SMILES: COc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc12