accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOH3C

CAS RN 5826-73-3

IUPAC Nombre: 2,3-dimethyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
Sinónimos: dimalone
Peso molecular (g/mol): 210.23
Fórmula molecular: C11H14O4
InChi Key: VGQLNJWOULYVFV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1C2CC(C=C2)C1C(=O)OC
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados