accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOSNNH2OOCH3

CAS RN 58168-20-0

IUPAC Nombre: ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate
Sinónimos: ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 282.31
Fórmula molecular: C12H14N2O4S
InChi Key: FLAGIUJSXKJCOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC1=C(SC(N)=C1C#N)C(=O)OCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados