CAS RN 581064-76-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Stearoyl-NTA, TRC
CAS: 581064-76-8 Fórmula molecular: C28H52N2O7 Peso molecular (g/mol): 528.72 Sinónimo: N2,N2-bis(Carboxymethyl)-N6-(1-oxooctadecyl)-L-lysine Nombre IUPAC: (2R)-2-[bis(carboximetil)amino]-6-(octadecanoilamino)hexanoico SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCC[C@@H](N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O