CAS RN 57704-16-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1'-Bufuralol hidroxi (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 57704-16-2 Fórmula molecular: C16 H23 N O3 Peso molecular (g/mol): 277.36 Sinónimo: 1-Hydroxy Bufuralol (Mixture Of Diastereomers) Nombre IUPAC: 2-(tert-butilamino)-1-[7-(1-hidroxietil)-1-benzofurano-2-il]etanol SMILES: CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C