CAS RN 57683-62-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dehydro Norketamine, TRC
CAS: 57683-62-2 Fórmula molecular: C12 H12 Cl N O Peso molecular (g/mol): 221.68 Sinónimo: 6-Amino-6-(2-chlorophenyl)-2-cyclohexen-1-one,6-Amino-6-(2-chlorophenyl)-2-cyclohexen-1-one,5,6-Dehydronorketamine,Dehydronorketamine Nombre IUPAC: 6-amino-6-(2-clorofenil)ciclohex-2-en-1-uno SMILES: NC1(CCC=CC1=O)c2ccccc2Cl