accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOClClCl

CAS RN 575-89-3

IUPAC Nombre: 2-(2,4,6-trichlorophenoxy)acetic acid
Sinónimos: 2,4,6-trichlorophenoxyacetic acid
Peso molecular (g/mol): 255.48
Fórmula molecular: C8H5Cl3O3
InChi Key: KZDCLQBOHGBWOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)COC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados