CAS RN 57467-13-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Nitrofenil 2-Acetamido-2-desoxi-3-O-(Beta-D-galactopiranosil)-Beta-D-glucopiranósido, TRC
CAS: 57467-13-7 Fórmula molecular: C20 H28 N2 O13 Peso molecular (g/mol): 504.44 Nombre IUPAC: N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida SMILES: CC(=O)N[C@H]1[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O