CAS RN 5746-04-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
NEpsilon-(1-Carboximetil)-L-lisina, TRC
CAS: 5746-04-3 Fórmula molecular: C8 H16 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 204.22 Sinónimo: L-Lysine, N6-(carboxymethyl)-,Lysine, N6-(carboxymethyl)-, L- (8CI),N6-(Carboxymethyl)-L-lysine,N6-(Carboxymethyl)lysine,Nε-(Carboxymethyl)lysine,ε-(Carboxymethyl)lysine Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-6-(carboximetilamino)hexanoico SMILES: N[C@@H](CCCCNCC(=O)O)C(=O)O