CAS RN 5746-03-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
NEpsilon-(1-Carboxetil)-L-lisina (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 5746-03-2 Fórmula molecular: C9H18N2O4 Peso molecular (g/mol): 218.25 Sinónimo: Nepsilon-(1-Carboxyethyl)lysine,N6-(1-Carboxyethyl)-L-lysine,N6-(1'-Carboxyethyl)lysine,CEL; SMILES: CC(NCCCC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O