accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5743-28-2

IUPAC Nombre: calcium bis((5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide) dihydrate
Sinónimos: calcium bis((5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide) dihydrate
Peso molecular (g/mol): 426.34
Fórmula molecular: C12H18CaO14
InChi Key: XBTRVIGNXIDJBU-FWCDDDAWSA-N
SMILES: O.O.[Ca++].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C-](O)C1=O.OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C-](O)C1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados