CAS RN 57334-89-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Ciclohexil-3-[[4-[2-[(3,5-dicloro-2-metoxibenzoil)amino]etil]fenil]sulfonil]urea (1-[[4-[2-[(3,5-dicloro-2-metoxibenzoil)amino]etil]fenil]sulfonil]-3-ciclohexilurea), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.