CAS RN 571189-65-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Desacetil-N-Boc Palbociclib, TRC
CAS: 571189-65-6 Fórmula molecular: C27H35N7O3 Peso molecular (g/mol): 505.61 Sinónimo: 4-[6-[(8-Cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]pyridin-3-yl]piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester SMILES: CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCN(CC5)C(=O)OC(C)(C)C)ncc13