accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 57-94-3

IUPAC Nombre: (1S,16R)-9,21-dihydroxy-10,25-dimethoxy-15,15,30-trimethyl-7,23-dioxa-15,30-diazaheptacyclo[22.6.2.2³,⁶.1⁸,¹².1¹⁸,²².0²⁷,³¹.0¹⁶,³⁴]hexatriaconta-3,5,8,10,12(34),18,20,22(33),24(32),25,27(31),35-dodecaene-15,30-diium dichloride
Sinónimos: tubocurarine chloride 氯筒箭毒碱
Peso molecular (g/mol): 681.65
Fórmula molecular: C37H42Cl2N2O6
InChi Key: GXFZCDMWGMFGFL-KKXMJGKMSA-N
SMILES: [Cl-].[Cl-].COC1=CC2=C3[C@@H](CC4=CC=C(O)C(OC5=CC6=C(CC[NH+](C)[C@H]6CC6=CC=C(OC3=C1O)C=C6)C=C5OC)=C4)[N+](C)(C)CC2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados