CAS RN 56070-37-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster metilínico del ácido 2-O-Metil beta-neuramínico, TRC
CAS: 56070-37-2 Fórmula molecular: C11 H21 N O8 Peso molecular (g/mol): 295.29 Nombre IUPAC: metilo (2S,4S,5R,6R)-5-amino-4-hidroxi-2-metoxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxilato SMILES: COC(=O)[C@@]1(C[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)OC