accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClCl

CAS RN 56-23-5

IUPAC Nombre: tetrachloromethane
Sinónimos: carbon tetrachloride tetrachlorkohlenstoff kohlenstofftetrachlorid tetra CCl4
Peso molecular (g/mol): 153.81
Fórmula molecular: CCl4
InChi Key: VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)(Cl)Cl
Concentración 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados