accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OHNOCH3

CAS RN 55814-41-0

IUPAC Nombre: 2-methyl-N-[3-(propan-2-yloxy)phenyl]benzamide
Sinónimos: mepronil
Peso molecular (g/mol): 269.34
Fórmula molecular: C17H19NO2
InChi Key: BCTQJXQXJVLSIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC1=CC=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2C)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados