CAS RN 55800-37-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Trideuterometil Metanoetiosulfonato, TRC
CAS: 55800-37-8 Fórmula molecular: C2H3D3O2S2 Peso molecular (g/mol): 129.22 Sinónimo: Methanesulfonothioic Acid S-(Methyl-d3) Ester,Thiomethanesulfonic Acid S-(Methyl-d3) Ester,MMTS-d3,NSC 21545-d3,S-(Methyl-d3) Methanesulfonothioate,S-(Methyl-d3) Methanethiosulfonate SMILES: CCOC(=O)\C(C)=C(C)/N