accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCl

CAS RN 5570-77-4

IUPAC Nombre: 4-chloro-1-methylpiperidine
Sinónimos: 4-chloro-1-methylpiperidine
Peso molecular (g/mol): 133.62
Fórmula molecular: C6H12ClN
InChi Key: MYGXGCCFTPKWIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCC(Cl)CC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados