CAS RN 55673-89-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2,3,4,7,8,9-Heptalfaclorodibenzofurán, TRC
CAS: 55673-89-7 Fórmula molecular: C12 H Cl7 O Peso molecular (g/mol): 409.31 Sinónimo: Dibenzofuran, 1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-,1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran,1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,1234789-HpCDF,F 134,PCDF 134,1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF,1234789-HeptaCDF,1234789-Heptachlorodibenzofuran Nombre IUPAC: 1,2,3,4,7,8,9-heptaclorodibenzofurano SMILES: Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl