CAS RN 55557-01-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Nitrosoguvacina, TRC
CAS: 55557-01-2 Fórmula molecular: C6H8N2O3 Peso molecular (g/mol): 156.14 Sinónimo: Nitrosoguvacine,1,2,5,6-Tetrahydro-1-nitroso-3-pyridinecarboxylic Acid; Nombre IUPAC: 1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridina-5-ácido carboxílico SMILES: O=C(C1=CCCN(N=O)C1)O