accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHNNCl

CAS RN 55408-11-2

IUPAC Nombre: 5-(chloromethyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Sinónimos: 5-(chloromethyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Peso molecular (g/mol): 118.52
Fórmula molecular: C2H3ClN4
InChi Key: AGWSISOYPHROLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC1=NNN=N1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados