accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOONNH2

CAS RN 55276-43-2

IUPAC Nombre: 4-methanesulfonylpiperazin-1-ium
Sinónimos: 4-methanesulfonylpiperazin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 165.23
Fórmula molecular: C5H13N2O2S
InChi Key: ZZAKLGGGMWORRT-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CS(=O)(=O)N1CC[NH2+]CC1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados