CAS RN 55-95-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-Etanoediil bismetanoetiosulfonato, TRC
CAS: 55-95-8 Fórmula molecular: C4 H10 O4 S4 Peso molecular (g/mol): 250.38 Nombre IUPAC: 1,2-bis(metilsulfonilsulfanil)etano SMILES: CS(=O)(=O)SCCSS(=O)(=O)C